Learn More
DWK Life Sciences Junta GL 45 de junta tórica de sellado plano DURAN™
Código de producto. 13248039 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de junta:
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tamaño de junta unitSize
13248039 GL 45 paquete de 5
1 options
Código de producto. 13248039
Marca: DWK Life Sciences 1152752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La junta de sellado plana y flexible de caucho EPDM GL 45 forma un sello hermético entre un frasco DURAN™ GL 45 y las tapas de conexión GL 45.
  • El caucho EPDM flexible suave forma un sello hermético
  • El EPDM garantiza un sellado hermético en el frasco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Junta de anillo de 40 mm para tapones multifunción GL45. Juntas circulares de EPDM de 1,5 mm de grosor con un diámetro exterior de 40 mm y un diámetro interior de 29 mm.
Para utilizar con (aplicación) Transferencia de líquidos estériles dentro y fuera de los frascos de laboratorio; transferencia de gases dentro y fuera de los frascos de laboratorio; transferencia de líquidos entre los frascos de laboratorio; suministro de reactivos a los instrumentos
Tamaño de junta GL 45
Cantidad 5/Paq.
Material EPDM