Learn More
DWK Life Sciences Platos de evaporación con boquilla DURAN™
Código de producto. 11796223 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
45 ml
60 ml
90 ml
170 ml
320 ml
600 ml
1500 ml
2500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11796223 320 ml paquete de 10
11746223 15 ml paquete de 10
11756223 45 ml paquete de 10
11766223 60 ml paquete de 10
11776223 90 ml 10 PCS
11786223 170 ml 10 PCS
11706233 600 ml paquete de 10
11707018 1500 ml paquete de 10
11717018 2500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11796223 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213014901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La forma amplia y abierta del plato de evaporación crea una gran superficie líquida que favorece la evaporación del exceso de disolventes.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
  • Boquilla para facilitar el vertido
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimación del contenido
  • Cerámica esmaltada blanca de alta resistencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 320 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Evaporación de líquidos; preparación de soluciones concentradas; prevención de la condensación de disolventes en las paredes de vidrio; tamaños 25, 30, 35 y 45 ml sin campo de etiquetado
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 115 mm