Descripción
Gracias a sus propiedades excepcionales, como la excelente resistencia química, el comportamiento casi inerte y la alta temperatura de uso, los matraces Erlenmeyer originales DURAN™ son ideales para su uso en laboratorios. Además, el grosor uniforme de las paredes, la mínima expansión térmica y la alta resistencia a los choques térmicos resultante son características excelentes. Por lo tanto, los matraces Erlenmeyer DURAN™ son especialmente adecuados para su uso con temperaturas muy altas y cambios de temperatura rápidos.
- El cuello ancho facilita el llenado y la limpieza
- Fáciles de mezclar gracias a su forma cónica
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 79 mm |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y cultivo de medios; almacenamiento y transporte; mezcla de varios componentes; calentamiento; soluciones de dilución; medición de cantidades líquidas; tamaños 25, 200, 300 y 2000 ml de tamaño ISO no DIN EN |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Tipo de producto | Sin tamaño DIN EN ISO |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |