Learn More
DWK Life Sciences Platos de cristalización con boquilla DURAN™
Código de producto. 11756592 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11756592 500 ml 10 PCS
11746582 20 ml paquete de 10
11756582 40 ml paquete de 10
11766582 60 ml 10 PCS
11776582 100 ml paquete de 10
11786582 150 ml 10 PCS
11746592 300 ml 10 PCS
11766592 900 ml 10 PCS
11776592 2000 ml 10 PCS
15221689 3500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11756592 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213134901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.73€
    187.50€ / paquete de 10
    Ahorro 88.23€
    31% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La forma plana, así como el fondo plano del plato de cristalización permiten una evaporación uniforme de disolventes y, por tanto, la cristalización de sólidos a partir de soluciones y suspensiones.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos.
  • La forma plana y ancha permite que los disolventes se evaporen rápidamente y de manera uniforme
  • Gran base
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Cristalización; preparación de soluciones concentradas; disponible con boquilla DIN 12 338 o sin boquilla DIN 12 337
N.° por paquete 10/paq.
Diámetro (métrico) 115 mm