Learn More
DWK Life Sciences Condensador de destilado en espiral DURAN™, con 2 juntas esmeriladas estándar y 2 conexiones de tubo de plástico atornilladas
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Típico del condensador de bobina es su tubo vertical espiral, que se encuentra en una camisa y por lo tanto lavado alrededor por el medio de refrigeración (a diferencia del refrigerador Dimroth). Debido a este flujo de condensado, el rendimiento de condensación es muy bajo a pesar de que la sección de refrigeración es muy larga. Por lo tanto, este tipo de condensador se utiliza normalmente como condensador adicional posterior y no como condensador de destilación independiente. Debido al mejor drenaje del condensado en el tubo vertical corrugado, el condensador debe instalarse en posición vertical.
- Normalmente se utiliza como un refrigerador adicional posterior debido a la larga sección de refrigeración
- Dos olivas de plástico extraíbles para la entrada y salida del medio de refrigeración
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de condensados; condensador de producto para separaciones de destilados; destilación |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | NS 29/32 |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), PBT, polipropileno, silicona |