Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados, perfil bajo, con boquilla
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
Los vasos están hechos de vidrio de borosilicato 3.3 que cumple con ASTM Normas E-438 Tipo I, Clase A. Los recipientes cilíndricos de laboratorio universales con una pared lateral recta suelen servir como recipientes colectores para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente por la abertura del recipiente grande. Los vasos están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala.
- Boquilla para un vertido limpio
- Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
- Cerámica blanca cocida de alta resistencia
Specifications
Specifications
| Color | Clear |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Para utilizar con (aplicación) | Calentamiento; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquidos; tamaños de 5 y 10 ml sin código de rastreo y graduación y tamaño de 10 000 ml de tamaño no DIN/ISO |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Tipo | Beaker |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.