Learn More
DWK Life Sciences Vaso de precipitados de perfil alto con boquilla DURAN™
Código de producto. 11341435 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
2 PCS
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11341435 150 ml 10 PCS
11762232 50 ml 10 PCS
11331435 100 ml 10 PCS
11792232 250 ml paquete de 10
11351435 400 ml 10 PCS
11361435 600 ml paquete de 10
11371435 800 ml paquete de 10
11732242 1000 ml 10 PCS
11742242 2000 ml 10 PCS
11381435 3000 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11341435 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 211162906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    67.10€ / paquete de 10
    Ahorro 38.90€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Debido a su forma, el vaso de precipitados es un producto universal para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Los vasos de precipitados son vasos cilíndricos con una pared lateral recta. Gracias a esta forma, los vasos de precipitados son recipientes de laboratorio de uso universal y suelen servir como vasos de cocción, recipientes de recogida y para preparar, mezclar y calentar soluciones. Se pueden llenar fácilmente a través de la gran abertura del recipiente. Los vasos de precipitados están disponibles en varias formas y tamaños: alto y bajo, con o sin pico, con o sin escala
  • Boquilla para un vertido limpio
  • Escala de fácil lectura con marcas de graduación para calcular el contenido
  • Estampado cerámico blanco de alta resistencia
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 54 mm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Calentamiento; dilución de soluciones; mezcla de varios componentes; medición de cantidades de líquido
N.° por paquete 10/paq.