Learn More
DWK Life Sciences Matraz con deflectores DURAN™, con rosca GL 45
Código de producto. 15273436 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
Incluye:
Tapón con membrana y anillo de vertido
N.° por paquete:
4/paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye N.° por paquete Tamaño de la unidad
15273436 1000 mL Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. cada uno
11736278 500 ml Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. 4 PCS
11726278 250 ml Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15273436 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212835459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    39.21€ / paquete de 1
    Ahorro 6.79€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Debido a los deflectores incorporados en el producto, una solución a agitar se rompe contra ellos y se introduce oxígeno en la solución.
  • Cuatro matraces de fondo abombado generan un flujo turbulento, aumentan la superficie de intercambio de gases y producen una mayor transferencia de oxígeno
  • A velocidades de agitación más altas, los deflectores aumentan la aireación para un mejor crecimiento, especialmente con bacterias
  • Los deflectores inferiores moldeados proporcionan a velocidades más bajas un mayor movimiento y una aireación media más suave de cultivos celulares sensibles
  • Por lo tanto, los matraces se pueden cerrar con el tapón de rosca de membrana de eficacia probada del fabricante. DWK Life Sciences que permite un intercambio de gases reproducible en comparación con otros mecanismos de sellado, por ejemplo, el sellado con algodón.
  • Los matraces se fabrican en un proceso totalmente automatizado para proporcionar formas de matraz totalmente consistentes conducen a condiciones y resultados experimentales altamente reproducibles
  • El especial proceso de producción permite la fabricación del producto completo con rosca en un proceso de dos fases
  • Disponible en una gama de tres tamaños para ampliar el proceso
  • El mayor grosor de pared de los matraces garantiza una excelente estabilidad mecánica y una prolongada durabilidad.
  • Báscula fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento y cultivo de microorganismos; Preparación y cultivo de medios Almacenamiento y transporte de células bacterianas, de levadura, vegetales y animales Adecuado para cultivos líquidos (p. ej., cultivos puros, cultivos de enriquecimiento) Uso en equipos de agitación Cuellos GL 45 que permiten un fácil uso con: Tapón de rosca de membrana GL 45 para su uso durante la esterilización en autoclave, tapones o tapones de cultivo de 30 mm para cultivo y tapones de rosca GL 45 para almacenamiento de medios o reactivos.
Incluye Tapón con membrana y anillo de vertido
N.° por paquete 4/paq.
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable