Learn More
DWK Life Sciences Matraz con deflectores DURAN™, con rosca GL 45
Código de producto. 11736278 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
Incluye:
Tapón con membrana y anillo de vertido
N.° por paquete:
4/paq.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
cada uno
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye N.° por paquete Tamaño de la unidad
11736278 500 ml Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. 4 PCS
11726278 250 ml Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. paquete de 4
15273436 1000 mL Tapón con membrana y anillo de vertido 4/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11736278 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 212834454
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Debido a los deflectores incorporados en el producto, una solución a agitar se rompe contra ellos y se introduce oxígeno en la solución.
La entrada de oxígeno es a menudo el factor que limita el crecimiento celular en el cultivo de microorganismos en matraces Erlenmeyer sobre una tabla de agitación o un agitador orbital. El movimiento hace que el líquido adopte una forma curvada cuando se usan matraces Erlenmeyer de DURAN™ en un agitador. El tamaño de la curva depende de la velocidad de la tabla y del diámetro de agitación. Cuanto mayor sea la superficie del contenido, mayor será la superficie de intercambio de gases y, por tanto, la posible entrada de oxígeno. Sin embargo, la velocidad y la entrada de oxígeno asociada solo pueden aumentarse en una medida limitada. El nuevo matraz con cuatro deflectores de DURAN™ en la base interrumpe el flujo laminar y produce un flujo turbulento. La superficie del líquido y la de intercambio de gas se incrementan, lo qye aumenta así la entrada de oxígeno. Los ensayos de laboratorio han demostrado que la entrada de oxígeno se duplica gracias los deflectores frente a una matraz Erlenmeyer de DURAN™ estándar. Los matraces Erlenmeyer con deflectores de DWK Life Sciences se pueden reproducir geométricamente gracias al completo acabado automatizado y mecanizado. El espesor de la pared de los matraces se ha aumentado para lograr una excelente estabilidad mecánica y garantizar una prolongada durabilidad del producto. El especial proceso de producción permite la fabricación del producto completo con rosca en un proceso de dos fases. Por lo tanto, los matraces pueden sellarse con el tapón de rosca de membrana probadas de DWK Life Sciences. Esto permite un intercambio de gas más reproducible en comparación con otras opciones de sellado, por ejemplo, con lana de algodón.
  • Cuatro matraces de fondo abombado generan un flujo turbulento, aumentan la superficie de intercambio de gases y producen una mayor transferencia de oxígeno
  • A velocidades de agitación más altas, los deflectores aumentan la aireación para un mejor crecimiento, especialmente con bacterias
  • Los deflectores inferiores moldeados proporcionan a velocidades más bajas un mayor movimiento y una aireación media más suave de cultivos celulares sensibles
  • Por lo tanto, los matraces pueden sellarse con la tapón de rosca de membrana probada de DWK Life Sciences, que permite un intercambio de gases más reproducible en comparación con otros mecanismos de sellado, por ejemplo, con lana de algodón
  • Los matraces se fabrican en un proceso totalmente automatizado para proporcionar formas de matraz totalmente consistentes conducen a condiciones y resultados experimentales altamente reproducibles
  • El especial proceso de producción permite la fabricación del producto completo con rosca en un proceso de dos fases
  • Disponible en una gama de tres tamaños para ampliar el proceso
  • El mayor grosor de pared de los matraces garantiza una excelente estabilidad mecánica y una prolongada durabilidad.
  • Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 105 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento y cultivo de microorganismos; Preparación y cultivo de medios Almacenamiento y transporte de células bacterianas, de levadura, vegetales y animales Adecuado para cultivos líquidos (p. ej., cultivos puros, cultivos de enriquecimiento) Uso en equipos de agitación Cuellos GL 45 que permiten un fácil uso con: Tapón de rosca de membrana GL 45 para su uso durante la esterilización en autoclave, tapones o tapones de cultivo de 30 mm para cultivo y tapones de rosca GL 45 para almacenamiento de medios o reactivos.
Incluye Tapón con membrana y anillo de vertido
N.° por paquete 4/paq.
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable