Learn More
Euro Protection™ Botas Dunlop™ Hygrade
Product Code. 12054475
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tamaño:
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
missing translation for 'unitSize':
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño missing translation for 'unitSize'
12054475 46 cada uno
12004475 41 cada uno
12084465 39 cada uno
12074465 38 cada uno
12044475 45 cada uno
15743109 43 cada uno
12034475 44 cada uno
12094465 40 cada uno
12014475 42 cada uno
12004495 36 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Product Code. 12054475 missing translation for 'mfr' Euro Protection™ missing translation for 'supplierNo' 9HYGR46
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.44€
    24.18€ / paquete de 1
    Ahorro 27.26€
    52% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Las botas de seguridad Euro Protection™ Hygrade 9HYGR están fabricadas de PVC y nitrilo y son adecuadas para su uso en el sector alimentario.
  • Adecuadas para el sector alimentario.
  • Exterior de PVC.
  • Revestimiento de nailon.
  • Suela de PVC / nitrilo.
Specifications
Color Blanco, Verde
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Material de revestimiento Nailon
Material PVC, Nitrilo, Nailon
Tamaño 46
Material de la suela PVC, nitrilo
Peso (métrico) 1,075 kg por bota en talla 44