Learn More
Gilac™ Tarima flotante
Código de producto. 17938901
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17938901 500 x 500 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17938901 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G402121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.89€
    22.40€ / paquete de 1
    Ahorro 11.49€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tablero de protección permite cumplir con las normas de higiene para el almacenamiento de alimentos. Alta capacidad de carga.
  • Tarima de plástico para alimentos, estructura alveolar.
  • Permite el cumplimiento de las normas de higiene para el almacenamiento de alimentos.
  • Alta capacidad de carga gracias a la estructura de HDPE: Carga general hasta 250 kg por metro cuadrado.
  • Fácil de limpiar con chorro de agua a alta presión o en máquina.
  • Sistema clip-in muy fácil de instalar, se corta fácilmente con sierra para un ajuste perfecto en su ranura.
  • Zona de unión adecuada para equipos de superficies amplias.
  • Modular, actualizable y duradero.
  • Resistencia térmica adecuada para temperaturas en cámaras de congelación.
  • Drenaje óptimo.
  • Se venden individualmente.
  • 4 tarimas de plástico para alimentos = 1 metro cuadrado.
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 500 x 500 mm
Cantidad 1 unidad
Grosor (imperial) Cajas de
Grosor (métrico) 50 mm
Color Blanco
Longitud (imperial) 19,7 in
Longitud (métrico) 500 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (imperial) 19,7 in
Anchura (métrico) 500 mm