Learn More
Fisherbrand™ Base de fundición doble para el sistema OmniPAGE Maxi Gel
Código de producto. 11854672 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema OmniPAGE Maxi Gel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11854672 Sistema OmniPAGE Maxi Gel cada uno
1 options
Código de producto. 11854672
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para separaciones de proteínas y ácidos nucleicos de alta resolución.
  • Rápida colada y carga de gel
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema OmniPAGE Maxi Gel
Tipo Base de fundición doble
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura del gel (imperial) 7,87 in
Anchura del gel (métrico) 20 cm