Descripción
Componentes: Tubo, dispositivo de dispersión, tapa
Volumen: de 5 a 15 ml
Aplicación: dispersión, homogeneización, suspensiones
Se pueden añadir cantidades de medios adicionales durante el muestreo
Unidad de embalaje: 25 unidades
Volumen: de 5 a 15 ml
Aplicación: dispersión, homogeneización, suspensiones
Se pueden añadir cantidades de medios adicionales durante el muestreo
Unidad de embalaje: 25 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de volumen (métrico) | De 5 a 15 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Dispersión, homogeneización, suspensiones |
| Para utilizar con (equipo) | DT-20 |
| Cantidad de embalaje | 25 paq. |
| Tipo de producto | Tubo DT-20 |