Learn More
Velp Scientifica™ Agitador magnético MULTISTIRRER
Código de producto. 10065971 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones de agitación.:
6
15
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones de agitación. unitSize
10065971 6 cada uno
11705704 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10065971 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F203A0177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Contiene 6 o 15 posiciones para vasos de precipitados con un diámetro máximo de 85 mm y 64 mm, respectivamente. El agitador magnético MULTISTIRRER es ideal para termostatizar las muestras cuando se utiliza con un baño de agua con recirculación.
Contiene 6 o 15 posiciones para vasos de precipitados con un diámetro máximo de 85 mm y 64 mm, respectivamente.El agitador magnético Velp Scientifica™ MULTISTIRRER es ideal para la termostatación de las muestras cuando se utiliza con un baño de agua
Agitador magnético multiposición con 6 o 15 posiciones.
Robusto y práctico:
  • El panel de control está protegido contra derrames de líquidos
  • Carcasa de acero resistente con revestimiento de epoxi
  • Cubierta de acero inoxidable
  • Ergonómico - altura muy baja
  • Regulación de la velocidad de 80 a 1500 rpm
  • Rango de tensión/frecuencia de red universal
  • Ligera, fácil de desplazar.
  • Diseñado para la mayor vida útil posible y con 3 años de garantía
Fiable:
  • Superficie clara para la visualización de las partículas y los cambios de color.
  • Permanece frío incluso después de varios días de uso continuo.
  • Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
  • Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
  • Puede termostatizar las muestras usando un baño de agua recirculante.
  • Ideal para microvaloración, microbiología y bioquímica
Especificaciones
Velocidad De 80 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 6
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 6 x 400 mL
Pantalla Analógico
Forma Rectángulo
Tensión 100/240 V
Vataje 3,6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 230 x 51,5 mm
Altura (métrico) 51,5 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 3,6 W
Frecuencia 50/60 Hz
Material metálica
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 1,75 kg