Learn More
Welch Ilmvac™ Kit de mantenimiento y servicio de la bomba de vacío de diafragma
Código de producto. 10245242 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
MP/MPC 101 Z, 201 E
MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V
MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
10245242 MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z cada uno
13191984 MP/MPC 101 Z, 201 E cada uno
10090972 MP/MPC 601 T, 901 Z, 1201 E, MP 301V cada uno
10328687 MP/MPR 060 E, 030 Z, Biovac 060, MP 101V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10245242 Proveedor Welch Ilmvac™ N.º de proveedor 402041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    255.00€
    207.30€ / paquete de 1
    Ahorro 47.70€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kits de mantenimiento y servicio compuestos de cierres de repuesto y piezas consumibles para varios modelos de bombas de diafragma.
  • Disponible para una gama de modelos de bomba de vacío de diafragma
  • Se suministran individualmente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con MP/MPC 301 Z, 601 E, 301 Z
Incluye Diafragma, válvulas y juntas tóricas
Cantidad 1 unidad
Tipo Kit de servicio