Learn More
Heathrow Scientific™ Pera de vial gotero de 3 ml
Código de producto. 12307589 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 Pk.
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12307589 24 Pk. paquete de 24
1 options
Código de producto. 12307589 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS20629B
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La perilla cuentagotas de caucho de silicona está diseñada para usarse con pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros de medicina.
  • Fabricado con caucho de silicona
  • 3 ml de volumen, 41 mm x 17,8 mm x 6.5 mm (L x DE x Diám. orificio)
Especificaciones
Puntas compatibles Pipetas Pasteur, pipetas pequeñas y goteros para medicamentos
Descripción Perilla cuentagotas
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Color Azul
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Pipeta Pasteur, pipeta pequeña, gotero
Tipo de agarre Redondo
Material Caucho de silicona
Modelo HS20629B
Número de canales Uno
Tamaño de poro 6.5 mm
Esterilidad No estéril
Tipo Pera
Volumen (métrico) 3 ml
Para utilizar con (aplicación) Pipetas
Cantidad 24 Pk.
Longitud (imperial) 1,6 in
Longitud (métrico) 41 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Diámetro exterior (métrico) 17,8 mm
Fit for Purpose Certificado de calidad