Learn More
Buerkle™ Botellas goteras Drop-boy
Código de producto. 10445951 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10445951 25 mL cada uno
10438831 10 mL cada uno
10056901 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10445951 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.45€
    1.31€ / paquete de 1
    Ahorro 0.14€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Usar Buerkle™ Frascos cuentagotas Drop-boy para una dispensación precisa, confiable y repetible de reactivos.
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Dispensador de gotas y tapón de rosca independiente
  • Cierre incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Color White
Diámetro (imperial) 1.22 in.
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Incluye Dispensador de gotas y tapón de rosca independiente
Altura con tapón (métrico) 103 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad Non-sterile
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Narrow
Altura (métrico) 65 mm
Altura (imperial) 2.56 in.
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 0.85 oz.
Forma Round
Desechables Reusable