Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de bloque seco serie BH-250
Código de producto. 15285607
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de controlador:
Digital
Digital, RS-232, 200 °C
Digital, control doble; 100 °C
N.º de bloques:
2
3
Intervalo de temperatura (métrico):
200 °C
Ambiente +5° hasta 200 °C
Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de controlador N.º de bloques Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15285607 Digital 3 Ambiente de +5 ° a 100 °C cada uno
11593789 Digital, RS-232, 200 °C 2 200 °C cada uno
13479916 Digital, RS-232, 200 °C 3 200 °C cada uno
15275607 Digital 3 Ambiente +5° hasta 200 °C cada uno
15245607 Digital, control doble; 100 °C 2 Ambiente de +5 ° a 100 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15285607 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 3662004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1012.94€ / paquete de 1
    Ahorro 532.06€
    34% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
Elija un calentador y, a continuación, los bloques que se adapten a sus necesidades de aplicación.
  • Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Ocupan menos espacio de almacenamiento, —su superficie liviana y plana permite apilar las unidades cuando no están en uso
Utilice estos calentadores como fuente de temperatura seca y constante para diversas aplicaciones de laboratorio e investigación. Todos los modelos tienen luces indicadoras independientes para mostrar la alimentación principal, la acción del calentador y la desconexión por exceso de temperatura. El ''número de bloques aceptados'' en la tabla de pedidos indica la cantidad de bloques de ancho simple aceptados por cada calentador de bloque. Un calentador que acepta dos bloques de ancho simple aceptará un bloque de ancho doble. Utilice modelos de tres y cuatro bloques para aplicaciones de alto rendimiento, como la demanda química de oxígeno (DQO).
Specifications
Tipo de controlador Digital
Admite Tubos y placas de muestra
Material Aleación de aluminio
No. of Places 3 insertos
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente de +5 ° a 100 °C
Tipo Bloque para termobloque
Tiempo de calentamiento 7 min
Incluye Herramienta de extracción
N.º de bloques 3
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ≤ ± 0,1 °C; a 100 °C ≤ ± 0,15 °C
Uniformidad de temperatura Temperatura ambiente de +5 a 100 °C
Anchura (imperial) 11 in
Anchura (métrico) 279 mm
Altura (imperial) 4,1 in
Altura (métrico) 105 mm
Fondo (imperial) 10,2 in
Fondo (métrico) 260 mm
Peso (métrico) 7 kg
Tensión 115/230 V
Vataje 600 W
Frecuencia 50/60 Hz