Learn More
Bochem™ Gradilla de drenaje con bandeja de recogida
Código de producto. 10536951
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de gradillas:
44 patillas
65 pines
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de gradillas unitSize
10536951 65 pines cada uno
10162171 44 patillas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536951 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 10130
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para tubos de ensayo y matraces. Las gradillas de drenaje Bochem con bandeja de recogida están disponibles en dos tamaños.
  • Para tubos de ensayo y matraces
  • Dos tamaños: 44 y 65 pines
  • Revestimiento de PA
Especificaciones
Admite Tubos de ensayo y matraces
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Drenar tubos de ensayo y matraces
N.º de gradillas 65 pines
Longitud (métrico) 420 mm
Tipo de producto Gradilla de drenaje con bandeja de recogida
Altura (métrico) 610 mm