Learn More
Hirschmann™ Buretas automáticas, de conformidad con Dr. Schilling
Código de producto. 10195920
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10195920 10 ml 1 PCS
10569222 15 ml 1 PCS
10441331 25 ml 1 PCS
10360001 50 ml 1 PCS
10350411 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10195920 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3600161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    89.60€ / paquete de 1
    Ahorro 12.40€
    12% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas automáticas Hirschmann Instruments™, conforme al diseño del Dr. Schilling, están disponibles en una amplia gama de capacidades para
  • Con tira Schellbach
  • Graduación azul
  • Bureta de flujo rápido
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Frascos de LDPE
Báscula Azul
Tolerancia ±0,05 ml
Tipo Schilling Bureta
Certificaciones/conformidad Certificado DKD