Learn More
Doxepin hydrochloride, Thermo Scientific™
Potent H1-histamine receptor antagonist and a 5-HT receptor antagonist
46.50€ - 559.00€
| CAS | 1229-29-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H22ClNO |
| Peso molecular (g/mol) | 315.841 |
| Número MDL | MFCD00079135 |
| Clave InChI | MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N |
| Sinónimo | doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride |
| PubChem CID | 6419921 |
| Nombre IUPAC | (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15494919
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.03 |
1g |
46.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15404929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.06 |
5g |
144.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15414929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62579.14 |
25g |
559.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (100 mM), chloroform (1:2), alcohol (1:1), methanol, and DMSO.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
| C19H22ClNO | |
| MFCD00079135 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Especificaciones
| Doxepin hydrochloride | |
| C19H22ClNO | |
| UN2811 | |
| doxepin hydrochloride, novoxapin, aponal, toruan, curatin, sinequan, zonalon, adapin, doxepine hydrochloride, novoxapin hydrochloride | |
| MHNSPTUQQIYJOT-SJDTYFKWSA-N | |
| (3E)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 6419921 |
| 1229-29-4 | |
| MFCD00079135 | |
| 14,3435 | |
| Soluble in water (100 mM),chloroform (1:2),alcohol (1:1),methanol,and DMSO. | |
| CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2COC3=CC=CC=C31.Cl | |
| 315.841 | |
| 315.84 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H361
Toxic if swallowed.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P310-P308+P313-P330-P501c
H301-H361
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-966-8
missing translation for 'rtecsNumber' : HQ4375000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures