Learn More
DL-Isoproterenol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Standard selective beta-adrenoceptor agonist
56.70€ - 195.65€
| CAS | 51-30-9 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C11H18ClNO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 247.72 |
| Número MDL | MFCD00012603,MFCD00064548 |
| Clave InChI | IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N |
| Sinónimo | isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso |
| PubChem CID | 5807 |
| Nombre IUPAC | hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride |
| SMILES | [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15404309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61788.06 |
5g |
56.70€
5 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock
|
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15414309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61788.14 |
25g |
217.00€ 195.65€ / 25 g Ahorro 21.35€ 9% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIsoproterenol hydrochloride is used as a selective β-adrenergic agonist, increases cytosolic cAMP.
Solubility
Soluble in water (50 mg/ml at 25°C), ethanol (20 mg/ml), methanol, DMSO (50 mg/ml at 25°C), and phosphate buffered saline (50 mM).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| C11H18ClNO3 | |
| MFCD00012603,MFCD00064548 | |
| isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso | |
| hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride |
Especificaciones
| DL-Isoproterenol hydrochloride | |
| C11H18ClNO3 | |
| 3917363 | |
| isoprenaline hydrochloride, isoproterenol hydrochloride, isuprel, euspiran, isoprenaline hcl, isoproterenol hcl, aerolone, aerotrol, izadrin, vapo-iso | |
| IROWCYIEJAOFOW-UHFFFAOYNA-N | |
| hydrogen 4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}benzene-1,2-diol chloride | |
| 5807 | |
| 98% |
| 51-30-9 | |
| MFCD00012603,MFCD00064548 | |
| 14,5217 | |
| Soluble in water (50mg/ml at 25°C),ethanol (20mg/ml),methanol,DMSO (50mg/ml at 25°C),and phosphate buffered saline (50 mM). | |
| [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
| 247.72 | |
| 247.72 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-089-8
missing translation for 'rtecsNumber' : DO1925000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures