Learn More
Greiner Bio-One Pipetas serológicas de poliestireno desechable
Código de producto. 10659591
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 ml
Color:
Azul
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
100 PCS
200 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
10659591 50 ml Transparente 100 PCS
10693981 10 mL Naranja 200 PCS
10127000 25 mL Rojo 200 PCS
10401003 5 mL Azul 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10659591 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 768180
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas con una tira Schellbach vertical a color que facilita considerablemente la lectura del volumen. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables Greiner Bio-One™ ofrecen una solución transparente y resistente para transportar un volumen medido de líquido y para dispensar medios.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Estéril
  • Máxima precisión, pipeteo sin gotas
  • Graduaciones claras y fácilmente legibles
  • Unidades de pipeteo disponibles bajo solicitud
  • Código de color de la pipeta conforme a los estándares internacionales
  • Máxima claridad gracias al poliestireno de alto grado
  • Número de lote y fecha de caducidad en cada bolsa
  • Se suministran con un material de filtro fibroso sintético para ofrecer protección contra la aspiración de líquido en el dispositivo de pipeteo (excepción: la pipeta de aspiración sin material de filtro fibroso)
  • Envase de papel o plástico con función de apertura desprendible para pipetas envasadas individualmente con función adicional de ruptura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Forma: Estándar
Material Poliestireno
Esterilidad Sterile
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de cultivo de tejidos
Graduado Sí
Graduaciones 1/2 ml
Cantidad 100/paq.
Tipo de empaquetado Envueltas individualmente en envase de papel/plástico
Color Transparente
Volumen (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 343 mm
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso