Learn More
Copan Italia™ Pipetas Pasteur desechables
Product Code. 11775759
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 ml
7 ml
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,5 ml
Unit Size:
400 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (métrico) Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Unit Size
11775759 7 ml 3,5 ml 500 PCS
11705769 6 ml 3,5 ml 400 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11775759 Supplier Copan Italia™ Supplier No. 200CS10
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice pipetas Pasteur desechables Copan Italia™ para líquidos biológicos y la mayoría de ácidos. Su baja afinidad de superficie reduce la pérdida de células y proteínas de interés.
  • Irrompibles
  • Se pueden sellar y congelar
  • Usable en nitrógeno líquido
  • Estéril
  • Polietileno LDPE
Specifications
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,5 ml
Diámetro exterior (métrico) 7,8 mm
Material LDPE
Gotas/ml 21
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia y dispensación segura de líquidos en todos los tipos de laboratorios
Graduado Sí
Cantidad 500 Paq.
Volumen (métrico) 7 ml
Longitud (métrico) 150 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso