Learn More
Copan Italia™ Pipetas Pasteur desechables
Código de producto. 11705769
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 ml
7 ml
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos):
3,5 ml
Tamaño de la unidad:
400 PCS
500 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) Tamaño de la unidad
11705769 6 ml 3,5 ml 400 PCS
11775759 7 ml 3,5 ml 500 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11705769 Proveedor Copan Italia™ N.º de proveedor 204C
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice pipetas Pasteur desechables Copan Italia™ para líquidos biológicos y la mayoría de ácidos. Su baja afinidad de superficie reduce la pérdida de células y proteínas de interés.
  • Irrompibles
  • Se pueden sellar y congelar
  • Usable en nitrógeno líquido
  • Estéril
  • Polietileno LDPE
Especificaciones
Dispositivo de aspiración con perilla (métricos) 3,5 ml
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Material LDPE
Gotas/ml 22
Para utilizar con (aplicación) Para la transferencia y dispensación segura de líquidos en todos los tipos de laboratorios
Graduado Sí
Cantidad 400 Paq.
Volumen (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 230 mm
Tipo Pipeta Pasteur
Desechables Un solo uso