Learn More
LevGo™ Miniembudos de papel desechables
Código de producto. 15346568
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
186 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15346568 186 ml paquete de 25
1 options
Código de producto. 15346568 Proveedor LevGo™ N.º de proveedor 19630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.15€
    39.28€ / paquete de 25
    Ahorro 30.87€
    44% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adapta a una amplia variedad de aberturas y se puede utilizar con prácticamente cualquier líquido.* o polvo. LevGo™ Los mini embudos de papel desechables se biodegradan naturalmente en el flujo de desechos estándar para obtener un producto más respetuoso con el medio ambiente.
  • El innovador ‘respaldo’ permite el vertido sin manos
  • Máxima flexibilidad – Corte el tubo a cualquier tamaño o forma para satisfacer sus necesidades
  • Se suministran en paquetes de 25
  • Dimensiones: Tapón de 186 ml, diám. superior 0,64 cm2, altura 12,8 cm
  • No se recomiendan para líquidos calientes
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 0,64 cm2
Capacidad (métrico) 186 ml
Material Papel
Altura (métrico) 12,8 cm
Incluye «Respaldo» integral
Cantidad 25/pack
Tipo de producto Embudo