Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos desechables para microscopía
Código de producto. 16505804 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
144/Paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 144
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16505804 144/Paq. paquete de 144
1 options
Código de producto. 16505804
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Portaobjetos de plástico duradero para microscopía.
Portaobjetos de plástico duradero para microscopía
  • Prelimpiados y envasados por docenas
  • Tamaño: 3 × 1 pulgadas (7,6 × 2,5cm)
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
Material Plástico
Precleaned Sí
Cantidad 144/Paq.