Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocálcico con reborde plano
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescription
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo hechos de DURAN™ Nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo fabricados en vidrio sódico-cálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
- Los tubos de cultivo con reborde plano se pueden cerrar con tapones metálicos o de algodón para permitir el intercambio de aire
- El reborde plano permite el uso de casquetes Kapsenberg y tapones metálicos
Specifications
Specifications
| Descripción | 0,8 mm de espesor |
| Capacidad (métrico) | 14 ml |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Para utilizar con | Para el crecimiento de microorganismos y trabajos microbiológicos |
| Cantidad | 310/paq. |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 15,5 mm |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.