Learn More
DWK Life Sciences Tubo de cultivo desechable de vidrio sodocástico con rosca DIN, junta de TPE y tapón de rosca de PP
Product Code. 10739211 Shop All DWK Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
18 mm
Unit Size:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Unit Size
10739211 160 mm 16 mm paquete de 100
10431541 100 mm 16 mm paquete de 100
10223311 100 mm 12 mm paquete de 100
10643982 180 mm 18 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10739211 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 231752155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.90€
    69.56€ / paquete de 100
    Ahorro 8.34€
    10% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Los tubos de cultivo se utilizan para cultivos a partir de medios líquidos.
El cultivo «in vitro» de células animales y vegetales en un medio nutritivo es una parte esencial de la investigación actual en el campo de la microbiología. Estos enfoques de cultivo pueden tener lugar a diferentes escalas y los recipientes utilizados se seleccionan en consecuencia. Para las pruebas, se utilizan recipientes más pequeños, como los tubos de cultivo. Además de los tubos de cultivo hechos de DURAN™ Nuestra gama de productos también incluye tubos de cultivo fabricados en vidrio sódico-cálcico. Es un recipiente de la Clase 3 de resistencia al agua y pertenece a la categoría de recipientes de vidrio sodocálcico con una alta proporción de óxidos alcalinos y alcalinotérreos.
  • Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos
Specifications
Descripción 1 Mm de grosor
Capacidad (métrico) 22 ml
Longitud (métrico) 160 mm
Material Vidrio sodocálcico, polipropileno, TPE
Para utilizar con Crecimiento de microorganismos; almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos y cultivos estériles
Incluye Con junta de TPE
Cantidad 100/paq.
Tamaño de rosca GL 18
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 16 mm