Learn More
Fisherbrand™ Calcetines desechables para salas blancas
Código de producto. 17895607 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
11 a 15
6 a 10
Color:
Costuras blancas y azules.
Costuras blancas y rojas.
Tamaño de la unidad:
500 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color Tamaño de la unidad
17895607 6 a 10 Costuras blancas y azules. 500 pares
17805617 11 a 15 Costuras blancas y rojas. 500 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17895607
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los calcetines desechables para salas blancas están especializados para entornos críticos y son una opción duradera y rentable para salas blancas y uso prolongado.
  • Las medias desechables para salas blancas de Fisherbrand son una opción rentable y compatible con salas blancas para salas blancas y uso prolongado.
  • Lavado y envasado en salas blancas ISO de clase 5, con una contaminación por partículas extremadamente baja
  • La estructura de los calcetines permite una alta resistencia al desgaste y durabilidad al tiempo que mantiene una buena elasticidad.
  • Resistente a la abrasión, suave y cómodo de llevar.
  • El producto debe almacenarse en un lugar ventilado, seco, a prueba de moho e insectos.
  • Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar.
  • No frote directamente contra objetos ásperos.
  • Lavar con un detergente neutro o ligeramente alcalino (pH< 9) detergente sintético en un ciclo delicado para evitar daños mecánicos y químicos
  • Si los calcetines se rompen o el hilo comienza a desprenderse o a rasgarse en varios lugares, cámbielos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO clase 5 (clase 100)
Color Costuras blancas y azules.
Para utilizar con (aplicación) Sala blanca y otros entornos críticos
Sexo Unisex
Altura (métrico) 50 cm
Longitud (métrico) 26 cm
Material Poliéster
Tamaño 6 a 10
Peso (métrico) 25 g/par
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Cantidad de embalaje 500 par/c.