Learn More
Fisherbrand™ Calcetines desechables para salas blancas
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Descripción
- Las medias desechables para salas blancas de Fisherbrand son una opción rentable y compatible con salas blancas para salas blancas y uso prolongado.
- Lavado y envasado en salas blancas ISO de clase 5, con una contaminación por partículas extremadamente baja
- La estructura de los calcetines permite una alta resistencia al desgaste y durabilidad al tiempo que mantiene una buena elasticidad.
- Resistente a la abrasión, suave y cómodo de llevar.
- El producto debe almacenarse en un lugar ventilado, seco, a prueba de moho e insectos.
- Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar.
- No frote directamente contra objetos ásperos.
- Lavar con un detergente neutro o ligeramente alcalino (pH< 9) detergente sintético en un ciclo delicado para evitar daños mecánicos y químicos
- Si los calcetines se rompen o el hilo comienza a desprenderse o a rasgarse en varios lugares, cámbielos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO clase 5 (clase 100) |
| Color | Costuras blancas y rojas. |
| Para utilizar con (aplicación) | Sala blanca y otros entornos críticos |
| Sexo | Unisex |
| Altura (métrico) | 50 cm |
| Longitud (métrico) | 26 cm |
| Material | Poliéster |
| Tamaño | 11 a 15 |
| Peso (métrico) | 25 g/par |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |