Learn More
Cubrebotas desechable con suela antideslizamiento
Código de producto. 16834471
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16834471 Blanco paquete de 200
1 options
Código de producto. 16834471 Proveedor New source - PPE N.º de proveedor HMOB
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cubrebotas desechable, fabricado con material microporoso con suela de PVC. Adecuado para su uso en la industria de procesamiento o fabricación de alimentos.
  • Tejido microporoso
  • Suela de PVC
  • Abertura elástica
  • Tobillos elásticos
  • Altura: 45 cm (A)
  • Longitud: 35 cm (B)
  • Peso: 60 gsm
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • No estéril
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Tejido microporoso
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de suela Antideslizante
Para utilizar con (aplicación) Entornos de fabricación o procesamiento de alimentos
Certificaciones/conformidad EPI de Categoría I
Anchura (métrico) 35 cm
Altura (métrico) 45 cm
Peso (métrico) 60 gsm
Cantidad 20/bolsa, 10 bolsas/cartón