Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Guantes ambidiestros
Código de producto. 10248264
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10248264 Pequeño paquete de 100
11899610 Grande paquete de 100
11809620 XL paquete de 90
10737655 XS paquete de 100
11889610 Medio paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10248264 Proveedor Kimtech™ N.º de proveedor 90626
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kimtech™ Purple Nitrile™ están libres de látex, silicona y talco. Las puntas de los dedos con textura y los puños con cuentas garantizan la resistencia y la sensibilidad, y están aprobados para el contacto con alimentos.
Conformidad asegurada:
  • EPI de Categoría III según la Normativa (UE) 2016/425
  • ES ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) Protección contra salpicaduras químicas
  • Resistencia a la degradación por productos químicos EN 374-4:2003
  • ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
  • Aprobado para el contacto con alimentos
  • Guantes líderes en el sector, que ofrecen una protección, limpieza y calidad sin igual.
  • El uso de nitrilo da como resultado productos más resistentes y finos que los guantes de látex y, además, ofrece una mejor protección contra una variedad más amplia de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos.
  • Los guantes son ambidiestros y antiestáticos para proteger tanto al usuario como al equipo.
  • Las puntas de los dedos texturizadas mejoran la sensibilidad táctil y de agarre para unos procesos más seguros y eficaces.
  • Los puños con reborde añaden fuerza a los guantes, lo que reduce el riesgo de desgarros y aumenta su durabilidad, al tiempo que reducen el enrollado para facilitar su colocación y retirada.
  • No contienen látex de caucho natural, silicona ni polvo, lo que reduce los riesgos de irritación de la piel para el usuario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EPI de categoría III clasificado por la directiva del Consejo Europeo 89/686/CEE. Probado de acuerdo con las normas EN 420:2003, ISO 16604 procedimiento B:2004, EN 1149-5:2003, EN 421:2004, cumple o supera la inspección AQL 0,65 G1 para poros, ISO 9001 e ISO 13485, FDA CFR 21 apartado 820
Clasificación EPI de categoría III
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 0.65
Color Morado
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Suave
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5,5 mil
Grosor (métrico) 0,09 mm (manguito)
Estilo de dedo Con textura
Inspeccionado para uso médico Sí
Cantidad 100/paq.
Resistente a Perforaciones y abrasión
Resistencia a la tracción 21 MPa
Longitud (imperial) 9,6 in
Longitud (métrico) 244 mm