Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Guantes estériles
Código de producto. 17813652 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Cantidad:
1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
Tamaño de la unidad:
100 pares
50 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Cantidad Tamaño de la unidad
17813652 Medio 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17813842 Grande 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17813612 Pequeño 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 100 pares
17843812 Pequeño 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
17853712 Medio 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
17813642 Grande 1 par/bolsa, 50 bolsas/caja, 14 cajas/caja. 50 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17813652 Proveedor Ansell N.º de proveedor MDG701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.80€
    13.27€ / 100 pares
    Ahorro 3.53€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes sintéticos sin polvo se envasan individualmente y se recomiendan para cambios frecuentes de guantes.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO Certificado 9001
  • Fabricado a partir de materiales de copolímero (película de etileno acetato de vinilo)
  • Ofrece una buena sensibilidad táctil.
  • Recomendado para uso de personas con alergia al látex tipo I.
  • Para procedimientos (no quirúrgicos), también se puede utilizar como forro de guante para una mayor protección.
  • Envasado como un solo guante estéril o un par por bolsa.
  • Empaquetado en papel protector para una fácil colocación.
  • Alternativa sintética rentable
  • Para uso en aplicaciones industriales generales.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 parte 1, EN 455 parte 3, EN 455 parte 1, EN 455 parte 3
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes estériles
Tamaño Medio
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 1,2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
Modelo DESECHA UN GUANTE 313901
Cantidad 1 guante/bolsa, 100 bolsas/caja, 14 cajas/caja.
Longitud (imperial) 10,9 in
Longitud (métrico) 278 mm