Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Guantes no estériles
Catalog No. 17833632 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Cantidad:
100 guantes/caja
30 guantes/caja
Packungsgröße:
100 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Tamaño Cantidad Packungsgröße
17833632 Pequeño 100 guantes/caja 100 pares
17893832 Pequeño 30 guantes/caja 100 pares
17813632 Medio 30 guantes/caja 100 pares
17893742 Grande 100 guantes/caja 100 pares
17883832 Medio 100 guantes/caja 100 pares
17813832 Grande 30 guantes/caja 100 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Catalog No. 17833632 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. S3027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.40€
    7.11€ / 100 pares
    Ahorro 1.29€
    15% Descuento
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Los guantes sintéticos no estériles no tienen polvo y se recomiendan para cambios frecuentes de guantes.
  • ISO 10993-10:2002, ISO 13485 certificado
  • Fabricado a partir de materiales de copolímero (película de etileno acetato de vinilo)
  • Ofrece una buena sensibilidad táctil.
  • Ideal para personas con alergia al látex tipo I.
  • Alternativa sintética rentable
  • También se puede utilizar como forro de guante para una mayor protección.
  • Empaquetado en papel protector para una fácil colocación.
  • Envases de 30 o 100 guantes por dispensador.
  • Para uso con procedimientos de examen breves y de bajo riesgo.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Número CE, ISO 10993-10:2002, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455 parte 1, EN 455 parte 3, EN 455 parte 1, EN 455 parte 3
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 1,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free Sí
Material EVA
Palm Thickness (English) 1,2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes no estériles
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 1,2 mil
Grosor (métrico) 0.03 mm
Modelo DESECHA UN GUANTE 313900
Cantidad 100 guantes/caja
Longitud (imperial) 10,9 in
Longitud (métrico) 278 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.