Learn More
IKA™ Elemento de dispersión
Código de producto. 10232731 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de volumen (métrico):
De 10 ml a 1,5 l
De 50 ml a 2 l
Diámetro (métrico):
18 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de volumen (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10232731 De 10 ml a 1,5 l 18 mm cada uno
10400253 De 50 ml a 2 l 25 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10232731 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0000593400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1830.00€
    1390.00€ / paquete de 1
    Ahorro 440.00€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispersa emulsiones de 1 μµm a 10 μµm y suspensiones con finura μmáxima de 15 µm μa 50 µm. IKA™ El elemento dispersor funciona con volúmenes de líquido de 10 a 2000 ml y profundidades de inmersión de 40 a 165 mm. Adecuado para disolventes y se puede esterilizar con cualquier método.
  • Profundidad de inmersión: Entre 40 y 165 mm
  • Materiales en contacto con el medio: PTFE, AISI 316L
  • Aptos para disolventes: Sí
  • Temperatura máx.: de 180 °C
  • Métodos de esterilización: Todos los métodos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Elemento de dispersión
Velocidad 25.000 rpm
Tamaño de partículas Emulsiones de 1 μm a 10 μm, suspensiones de 15 μm a 50 μm
Intervalo de volumen (métrico) De 10 ml a 1,5 l
Diámetro (imperial) 0,7 in
Diámetro (métrico) 18 mm
Longitud del eje (métrico) 194 mm
Material PTFE, acero inoxidable de 316L
Para utilizar con (equipo) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modelo S 25N–18G
Cantidad de embalaje 1 unidad
Método de esterilización Todos los métodos