Learn More
Fisherbrand™ Cubo de dispensación individual de sobremesa
Código de producto. 11314065 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul neón
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
155 x 155 x 170 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11314065 Azul neón 155 x 155 x 170 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11314065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.35€
    69.60€ / paquete de 1
    Ahorro 6.75€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acceda a sus materiales de laboratorio con facilidad, incluso con guantes. El cubo de dispensación doble de sobremesa se ha diseñado ergonómicamente con un gran ángulo de apertura y un reborde de gran tamaño.
Fácil acceso a sus materiales de laboratorio, incluso con guantes. Ideal para contener muchos artículos de laboratorio diferentes, incluidos tubos de microcentrífuga.
Diseño ergonómico.
  • Grandes aberturas en ángulo.
  • Reborde de gran tamaño.
  • La tapa permanece abierta cuando se inclina hacia atrás.
Ideal para uso de sobremesa y montaje en pared:
  • Pie de caucho antideslizante.
  • Orificios pretaladrados y tornillos incluidos para montaje en pared.
Especificaciones
Tipo Cubo de dispensación
Material PMMA
Color Azul neón
Forma Semicircular
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 155 x 155 x 170 mm
Longitud (imperial) 6,1 in
Longitud (métrico) 155 mm
Anchura (métrico) 155 mm
Altura (métrico) 170 mm