Learn More
Fisherbrand™ Cubo de dispensación doble de sobremesa
Código de producto. 11304065 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Verde neón
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
180 x 155 x 165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11304065 Verde neón 180 x 155 x 165 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11304065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    69.60€ / paquete de 1
    Ahorro 36.40€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Acceda a sus materiales de laboratorio con facilidad, incluso con guantes. El cubo de dispensación doble de sobremesa Fisherbrand™ se ha diseñado ergonómicamente con un gran ángulo de apertura y una tapa que permanece abierta cuando se inclina.
¡Acceda fácilmente a sus materiales de laboratorio, incluso con manos enguantadas! Ideal para contener muchos artículos de laboratorio diferentes, incluidos tubos de microcentrífuga.
Diseño ergonómico
  • Grandes aberturas en ángulo
  • Reborde de gran tamaño
  • La tapa permanece abierta cuando se inclina hacia atrás
  • Incluye un divisor de compartimentos extraíble.
Perfecto para uso de sobremesa y montaje en pared
  • Pie de caucho antideslizante.
  • Orificios pretaladrados y tornillos incluidos para montaje en pared
Especificaciones
Tipo Cubo de dispensación
Material Acrílico
Color Verde neón
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 155 x 165 mm
Longitud (métrico) 180 mm
Anchura (métrico) 155 mm
Altura (métrico) 165 mm