Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
El Dispensette™ Los dispensadores digitales para botellas S cuentan con un diseño de pistón flotante para un funcionamiento con poca fuerza y sin piezas de desgaste. Los canales de flujo optimizados permiten que la dispensación y el cebado sean incluso más fáciles, especialmente en instrumentos con volúmenes grandes. Diseñado para g
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Easy Calibration Técnica para el ajuste de calibración en segundos sin herramientas
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con GLP pautas
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvula de llenado y descarga reemplazable con pera de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
- 360° El bloque de válvula giratorio permite que la etiqueta de la botella quede orientada hacia el usuario.
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Marcado DE-M
Warranty
Un año
Specifications
Specifications
| Exactitud | 0,5 % (50 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Certificaciones: ISO 9001 |
| Color | Gris/Rojo |
| Densidad | Hasta 2,2 g/cm3 |
| Descripción | Con válvula de recirculación |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 ml |
| Pantalla | Digital |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.