Learn More
BRAND™ Dispensadores analógicos orgánicos para parte superior de frascos Dispensette™ S
Tienda Brand ProductosDescripción
Includes
Tubo de descarga, herramienta de montaje/calibración de válvula, adaptadores de polipropileno, tubo de llenado telescópico, tubo de recirculación (opcional), certificado de rendimiento, manual de funcionamiento
- Nuevo tubo de descarga, con o sin válvula de recirculación
- Nuevo sistema de válvulas: no son necesarios anillos de sellado adicionales, facilita la limpieza y los preparativos para la esterilización en autoclave
- Cebado sencillo por canales de flujo optimizados
- Menos fuerza de dispensación, especialmente con instrumentos de gran volumen
- Ajuste de volumen seguro con pista festoneada interna (instrumentos de ajuste analógico)
- Tapón de rosca con eje: no obstaculiza la dispensación
- Fácil de calibrar y ajustar para cumplir con GLP pautas
- Fácil de desmontar para su limpieza
- Válvula de llenado y descarga reemplazable con pera de seguridad (se bloquea cuando el tubo de descarga no está ensamblado)
- 360° El bloque de válvula giratorio permite que la etiqueta de la botella quede orientada hacia el usuario.
- El tubo de llenado telescópico se ajusta fácilmente a frascos de diferente tamaño
- Marcado DE-M
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,5 % (250 μl) |
| Ángulo | 90° |
| Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Gris/amarillo |
| Densidad | Hasta 2,2 g/cm3 |
| Descripción | Con válvula de recirculación |
| Canales | 1 |
| Material | Vidrio de borosilicato, Cerámica, ETFE, PFA, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Mostrar más |