Learn More
Fisherbrand™ Puntas de dispensador
Código de producto. 15163646 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 ml
0,5 ml
1,25 ml
2,5 ml
5,0 ml
5 ml
12,5 ml
25 mL
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
15163646 0,1 ml No estéril paquete de 100
15133646 0,5 ml No estéril paquete de 100
15153646 1,25 ml No estéril paquete de 100
15173646 2,5 ml No estéril paquete de 100
15143646 5,0 ml No estéril paquete de 100
15193646 12,5 ml No estéril paquete de 100
15183646 25 mL No estéril paquete de 50
15103656 50 ml No estéril paquete de 25
15113656 0,1 ml Estéril paquete de 100
15123656 0,5 ml Estéril paquete de 100
15143656 1,25 ml Estéril paquete de 100
15133656 2,5 ml Estéril paquete de 100
15153656 5 ml Estéril paquete de 100
15173656 12,5 ml Estéril paquete de 100
15183656 50 ml Estéril paquete de 25
15163656 25 mL Estéril paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 15163646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    104.18€
    82.36€ / paquete de 100
    Ahorro 21.82€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Puntas de dispensador sólidas, estables y duraderas para varias marcas de pipetas. Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad y alta presión de vapor
  • Estas puntas desechables son adecuadas para los siguientes dispensadores múltiples:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distrarman™ y Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ Pro
  • EDOS™ 5221
  • RAININ AutoReps™ E, Rainin AutoReps™ S, Rainin AutoReps™ M
  • Starlab RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 ml
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad ISO 8655
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de líquidos con alta viscosidad, alta presión de vapor
Tipo de producto Punta de dispensador
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Multipette 4780, Other Compatible System