Learn More
Fisherbrand™ Dispensador Box Top para Parafilm™ M
Código de producto. 16390412 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Parafilm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
16390412 Parafilm cada uno
1 options
Código de producto. 16390412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    26.55€ / paquete de 1
    Ahorro 3.40€
    11% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El dispensador Box Top es de aplicación fácil sin problemas.
  • Admite dos rollos Parafilm™ M de 50 mm o uno de 100 mm
  • Fácil de aplicar, simplemente coloque el dispensador encima de la caja Parafilm™ M y tire de la lámina de sellado, no es necesario retirar los rollos del embalaje
  • La hoja de seguridad integrada se desliza y corta sin peligro las yemas de los dedos y elimina la necesidad de tijeras
  • Se suministra con dos hojas de seguridad, hay disponibles hojas de repuesto adicionales para su compra
  • Fabricado en plástico ABS que facilita la limpieza de la unidad
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de película
Color Natural
Longitud (métrico) 12,3 cm
Anchura (imperial) 6,8 in
Anchura (métrico) 17,2 cm
Altura (métrico) 9,9 cm
Admite Parafilm
Material ABS
No. of Compartments 1
Descripción Fisherbrand™: caja dispensadora superior para Parafilm
Para utilizar con (aplicación) Recipientes, instrumental de laboratorio
Para utilizar con (equipo) Lámina de sellado, Parafilm M
Incluye Hoja de cuchilla
Cantidad 1 unidad
Tamaño Estándar