Learn More
DiversifiedBiotech Etiquetas térmicas directas en rollo
Descripción
- Térmica directa Cryo-Tags™ Formateado para funcionar con la mayoría de impresoras térmicas directas
- Etiquete rápidamente sus muestras con texto nítido, códigos de barras claros o una combinación de ambos
- Las etiquetas criogénicas son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
- Diversified Biotech recomienda la aplicación Label LIVE para imprimir junto con la impresora de etiquetas mydpi
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Despegar y pegar, Acrílico |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliolefina |
| Print Technology | Térmica directa |
| Tipo de producto | Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 1,28 x 0,50 in |
| Longitud (imperial) | 1,28 in |
| Mostrar más |