Learn More
Diosmin, Thermo Scientific™
49.90€ - 130.00€
| CAS | 520-27-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C28H32O15 |
| Peso molecular (g/mol) | 608.549 |
| Número MDL | MFCD00009772 |
| Clave InChI | GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N |
| Sinónimo | diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene |
| PubChem CID | 5281613 |
| ChEBI | CHEBI:4631 |
| Nombre IUPAC | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15484519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.06 |
5g |
49.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15494519
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62073.14 |
25g |
130.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in DMSO (50 mg/ml), water (122 mg/ml at 25°C), and ethanol (<1mg/mL at 25°C).
Notes
Protect from heat. Incompatible with heat and oxidizing agents. Store at 4°C.
| 520-27-4 | |
| 608.549 | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5281613 | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one |
| C28H32O15 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| CHEBI:4631 | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O |
Especificaciones
| Diosmin | |
| C28H32O15 | |
| 14,3297 | |
| Soluble in DMSO (50mg/ml),water (122mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C). | |
| CC1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3=CC(=C4C(=C3)OC(=CC4=O)C5=CC(=C(C=C5)OC)O)O)O)O)O)O)O)O | |
| 608.549 | |
| CHEBI:4631 |
| 520-27-4 | |
| MFCD00009772 | |
| diosmin, barosmin, diosmine, venosmine, diosmil, flebosten, daflon, diosimin, diosminum, tovene | |
| GZSOSUNBTXMUFQ-YFAPSIMESA-N | |
| 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one | |
| 5281613 | |
| 608.5 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 208-289-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold