Learn More
Grant Instruments™ Baño de agua con tapa digital JB Nova
Código de producto. 15197015
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
215 x 335 x 200 mm
365 x 360 x 225 mm
570 x 335 x 275 mm
590 x 335 x 275 mm
Capacidad calorífica:
1400 W (230V) 1050 W (120V)
350 W (120V)
800 W (230V y 120V)
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad calorífica Tamaño de la unidad
15197015 12 L 365 x 360 x 225 mm 800 W (230V y 120V) cada uno
15187015 18 L 570 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V) cada uno
15117025 26 L 590 x 335 x 275 mm 1400 W (230V) 1050 W (120V) cada uno
15177015 5 L 215 x 335 x 200 mm 350 W (120V) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15197015 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor JBN12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00€
    888.49€ / paquete de 1
    Ahorro 506.51€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un control de temperatura estable, una interfaz sencilla y un calentamiento rápido. El baño de agua con tapa digital Grant Instruments™ JB Nova está disponible en una selección de cuatro modelos con una bandeja en la base y la tapa incluidas de serie.
Proporciona un control de temperatura estable, una interfaz sencilla y un calentamiento rápido. El baño de agua con tapa digital Grant Instruments™ JB Nova está disponible en una selección de cuatro modelos con una bandeja en la base y la tapa incluidas de serie.
  • Intervalo de temperatura ambiente de + 5ºC a 95ºC en funcionamiento
  • Estabilidad: ± 0,5 C
  • Tecnología única Set and Forget™: calentamiento rápido, control de temperatura confiable
  • Controles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar
  • Práctico bloqueo del panel frontal: desactiva los controles del panel frontal evitando cambios involuntarios
  • Adecuado para usar con microesferas de transferencia de calor
  • Grifo de drenaje en baños de 12 l, 18 l y 26 l
  • Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 95°C
Capacidad calorífica 800 W (230V y 120V)
Resolución de temperatura 0,5°C
Estabilidad de la temperatura ±0.5 at 70°C
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 365 x 360 x 225 mm
Tensión 230 V