Learn More
Fisherbrand™ Paquete Digital Vortexer
Código de producto. 30002913 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
5,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
30002913 5,8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30002913
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    230.37€ / paquete de 1
    Ahorro 75.63€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vórtice digital combina precisión digital, comodidad ergonómica y construcción duradera, con control de velocidad variable, baja fuerza de activación, mezcla de alta velocidad, estabilidad, resistencia química, certificaciones de cumplimiento y una garantía de 5 años.
Control digital: produce resultados más precisos
  • Los controles digitales mejoran el control del usuario para una mezcla precisa
  • La pantalla digital iluminada garantiza precisión, reproducibilidad y resultados consistentes
  • El control de velocidad variable ofrece flexibilidad y un control preciso de la intensidad de mezcla
Ergonómico: previene la fatiga del usuario
  • Fuerza de activación mínima, que permite tanto el arranque táctil como el funcionamiento continuo para mayor comodidad
  • Capacidad de vórtice de alta velocidad - hasta 3.600 RPM
  • La cabeza de múltiples posiciones permite el vórtice en ángulos superiores a 90 grados para mayor versatilidad
Diseño duradero: garantiza calidad que ahorra dinero
  • Construida con ABS y silicona, la unidad resiste productos químicos comunes y facilita la limpieza fácil
  • La plataforma estable y los pies de elastómero aseguran que la unidad se mantenga estable durante el funcionamiento
  • Cumple con las certificaciones de seguridad y cumplimiento y ofrece un menor consumo energético
  • Garantía de 5 años
Detalles de la operación:
  • Modos de funcionamiento: Intermitente (táctil) y Continuo
  • Rango de velocidad: 600 a 3.600RPM, incrementos de 200 RPM
  • Rango de velocidad intermitente: 600 a 3.600 RPM
  • Rango de velocidad continua: 600 a 2.600 RPM
  • Intervalo de tiempo de ejecución: 0 a 50 horas
  • Rango de temporizador: Conteo hacia abajo, en minutos y segundos (el tiempo de ejecución en modo continuo es de hasta 50 horas, el tiempo de ejecución en modo intermitente es de hasta 1 minuto), el tiempo de ejecución con conteo ascendente puede ser de hasta 50 horas
  • Órbita: 5,8 mm (0,228 in)
  • Peso unitario: 5,4 lbs (2,4 kg)
  • Entrada eléctrica: 100-240 VAC, 2,5A, 50/60 Hz | Salida: 12 VDC, 3,0A, 36,0W
  • Carga máxima (continua): 250 gramos (0,55 lbs)
El kit contiene tres accesorios de cabeza para un vórtice continuo y manos libres:
  • Accesorio de cabeza 1: Para hasta (48) tubos o tubos de tira de 0,2, 0,5, 1,5/2 mL
  • Accesorio de cabeza 2: Para (3) tubos de 15 mL
  • Accesorio de cabeza 3: Para (2) tubos de 25 o 50 mL
Especificaciones
Órbita 5,8 mm
Intervalo de velocidad 600 a 3600 rpm
Tensión 100/240 V
Tipo de producto Vortexer
Color Azul/Gris
Modelo Fisherbrand Vórtice digital
Incluye Tres accesorios de cabeza