Learn More
Thermo Scientific™ Bloque, 28 x 2,0 ml
Código de producto. 15372195 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
28
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño de la unidad
15372195 28 cada uno
1 options
Código de producto. 15372195 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88870104
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Para su uso con: Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
  • Garantía: 2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bloque de 28 x 2,0 ml
Capacidad (métrico) 2 ml
Para utilizar con (equipo) Termobloques/baños secos con pantalla táctil y digital Thermo Scientific™ (no hay modelos compactos)
Admite 28 x 2.0mL
Iluminación LED
No. of Places 28
Tipo Bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 pulg.)