Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales con sonda de acero inoxidable con cable
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Los termómetros digitales fáciles de leer son compactos, lo que permite sostenerlos en la mano o colocarlos en un soporte de pared en áreas restringidas. El termómetro digital Fisher Scientific™ con sonda de acero inoxidable es químicamente resistente a la mayoría de ácidos, bases y disolventes y se puede utilizar para medir la temperatura de gases, líquidos, alimentos y otros semisólidos.
- Los modelos 15-077-16, -15, -21, -8B, -29 y 14-648-46 tienen una alarma que se puede configurar para alertar al usuario de las temperaturas que exceden los puntos de ajuste
- Algunos modelos (como 15-077-16 y -15) tienen características especiales que imprimen temperatura, memoria de valores alto/bajo y hora del día; el termómetro 15-077-29 tiene alarmas de temporizador adicionales
- Para un termómetro en miniatura, consulte el modelo 15-077-32
Para su uso en cubetas, suelos, estufas microbiológicas, productos derivados del petróleo y perforación de muestras de alimentos Los termómetros resistentes al agua (modelos 15-077-9E, -9D y 14-648-46) son ideales para laboratorios húmedos, áreas de limpieza y aplicaciones de exterior en los sectores agrícola, petroquímico, alimentario y farmacéutico.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,14 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de temperatura en líquidos, aire/gas y semisólidos |
| Incluye | Batería de óxido de plata, sonda de acero inoxidable |
| Longitud del cable (imperial) | 18 pulg |
| Longitud de la sonda (imperial) | 7 pulg |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 45,72 cm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 17 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |