Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro digital con termómetro
Código de producto. 10840891 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Digital
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
10840891 Digital cada uno
1 options
Código de producto. 10840891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.90€
    62.51€ / paquete de 1
    Ahorro 17.39€
    21% Descuento
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este hidrómetro para obtener un servicio fiable incluso en los entornos más duros. El higrómetro digital con termómetro muestra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa.
  • Se suministra con certificado Traceable.
  • Temp.: de 0 a 50°C
  • HR: Del 25 al 95%
Especificaciones
Tipo Termohigrómetro digital
Intervalo de humedad Del 25 al 95%
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tipo de pantalla Digital
Intervalo de temperatura (imperial) 32 °F a 122 °F