Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vórtex digital de alta resistencia Fisher Scientific™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Órbita:
4,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pantallas LED y controles de pantalla táctil para velocidad y tiempo.
- Cable de estilo europeo con adaptador para Reino Unido y Suiza.
- Accesorios opcionales que incluyen insertos de espuma para diversos tubos y microtubos, soportes para microplacas y soportes para matraces.
- El accesorio roscado y el motor robusto permiten que las muestras se procesen en todo el intervalo de velocidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,9 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 1,1 kg |
| Intervalo de velocidad | Modo ON: De 300 a 2500 rpm; modo de contacto: De 300 rpm a 3500 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Incluye | Soporte universal para la sujeción de insertos de tubos de espuma, cubierta universal, inserto de espuma para (38) microtubos de 1,5 a 2 ml y cabezal de copa |